Learn More
Bromure de 3,4-dichlorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10150991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10150991 100 g Flacon en verre 100g
10308890 25 g Flacon en verre 25g
10185353 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10150991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326161000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18880-04-1
Formule moléculaire C7H5BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 239.93
Numéro MDL MFCD00041363
Clé InChI XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
CID PubChem 639726
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzyl bromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 115°C to 120°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6050 to 1.607
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.65
Poids de la formule 239.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.