Learn More
Bromure de 3,4-dichlorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347365
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347365 5 g 5g
11357365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05254.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.921 g/mol
3,4-Dichlorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 3,4-dichlorobenzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18880-04-1
Formule moléculaire C7H5BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 239.921
Numéro MDL MFCD00041363
Clé InChI XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
CID PubChem 639726
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Densité 1.65
Point d’ébullition 116°C to 119°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6065
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 742579
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 239.93
Pourcentage de pureté 98%