Learn More
Bromure de 3,4-dichlorobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dichlorobenzyl bromide |
| CAS | 18880-04-1 |
| Formule moléculaire | C7H5BrCl2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(CBr)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 4-(brométhyle)-1,2-dichlorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.93 |
| Poids de la formule | 237.8952 |