Learn More
Chlorure de 3,4-dichlorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423258 100 g 100g
11413258 25 g 25g
11399529 50 g 50g
11309539 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11423258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17672.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-47-6
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.467
Numéro MDL MFCD00000906
Clé InChI YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
CID PubChem 7609
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Point de fusion -3°C
Densité 1.416
Point d’ébullition 99°C to 101°C (2 mmHg)
Point d’éclair 155°C (311°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5766
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 386644
Poids de la formule 195.48
Pourcentage de pureté 98%