Learn More
Isocyanate de 3,4-dichlorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10269353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10269353 10 g Flacon en verre 10g
10217380 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319220100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19752-09-1 | C8H5Cl2NO | 202.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19752-09-1
Formule moléculaire C8H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 202.04
Numéro MDL MFCD00673063
Clé InChI WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
CID PubChem 2733368
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-(isocyanatométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3750g/mL
Point d’ébullition 282°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5656 to 1.5676
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.375
Poids de la formule 202.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide légèrement visqueux