Learn More
3,4-Dichlorobenzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391747 5 g 5g
11301757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04899.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 102-49-8 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-49-8
Formule moléculaire C7H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 176.04
Numéro MDL MFCD00008114
Clé InChI IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
CID PubChem 1608
Nom IUPAC (3,4-dichlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzylamine
Densité 1.322
Point d’ébullition 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.578
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 508818
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.05
Pourcentage de pureté 96%