Learn More
3,4-dichlorobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784791 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784791 5 mL Flacon en verre 5mL
10376220 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113240050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-49-8 | C7H7Cl2N | 176.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-49-8
Formule moléculaire C7H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 176.05
Numéro MDL MFCD00008114
Clé InChI IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
CID PubChem 1608
Nom IUPAC (3,4-dichlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CH2NH2
Indice de réfraction 1.5775 to 1.5795
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.32
Poids de la formule 176.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.