Learn More
Acide 3,4-dichlorocinnamique acide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456986
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11456986 5 g 5g
11466986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Code produit. 11456986 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B25308.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1202-39-7 | C9H6Cl2O2 | 217.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1202-39-7
Formule moléculaire C9H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.045
Numéro MDL MFCD00004385
Clé InChI RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
CID PubChem 688027
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dichlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorocinnamic acid
Point de fusion 218°C to 220°C
Quantité 5 g
Beilstein 1872129
Poids de la formule 217.05
Pourcentage de pureté 97%