Learn More
Acide 3,4-dichlorocinnamique acide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466986 25 g 25g
11456986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25308.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1202-39-7 | C9H6Cl2O2 | 217.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1202-39-7
Formule moléculaire C9H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.045
Numéro MDL MFCD00004385
Clé InChI RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
CID PubChem 688027
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dichlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorocinnamic acid
Point de fusion 218°C to 220°C
Quantité 25 g
Beilstein 1872129
Poids de la formule 217.05
Pourcentage de pureté 97%