Learn More
Acide 3,4- Dichlorocinnamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11934991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11934991 25 g 25g
11924991 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11934991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163120250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1202-39-7
Formule moléculaire C9H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.05
Clé InChI RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
CID PubChem 688027
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dichlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorocinnamic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220.0°C to 223.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire Cl2C6H3CH=CHCO2H
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorocinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement