Learn More
3,4-dichloroïsocoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486779 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65198.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur réversible des protéases à sérine
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile dans une méthode de coloration rapide pour l’identification des macrophages ; les numérations par cette méthode ont été confirmées par les critères morphologiques les plus complexes, par phagocytose et par la présence de récepteurs Fc. Il s’agit d’un inhibiteur de chymot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroisocoumarin
CAS 51050-59-0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H4Cl2O2
Numéro MDL MFCD00036960
Quantité 10 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 6802625
Synonyme 3,4-dichloroisocoumarin, 3,4-dcl, 1h-2-benzopyran-1-one,3,4-dichloro, 3,4-dci, 3,4 dichloroisocoumarin, 3,4-dichloro-1h-isochromen-1-one, 3,4-dichloro-1h-2-benzopyran-1-one, 1h-2-benzopyran-1-one, 3,4-dichloro, chembl24983, 3,4-dichloro-2-benzopyran-1-one
Informations sur la solubilité Soluble in DMF or DMSO at a concentration of 10mM
Clé InChI SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Nom IUPAC 3,4-dichloroisochromen-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
CID PubChem 1609
Poids de la formule 215.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre