Learn More
3,4-Dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474953 25 g 25g
11484953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12256.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
It is also a photo-degradation product of the common antibacterial and antifungal agent triclosan along with the dioxin 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit également d’un produit de photo-dégradation du triclosan antibactérien et antifongique commun avec la dioxine 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau ionique 9,2 g/L à 20 °C. Soluble dans les solvants aqueux alcalins, oxygénés et chlorés. Soluble dans l’éthanol, le benzène, le chloroforme et l’éther éthylique.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’acide, des vapeurs acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des caustiques. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone sans évacuation ni accès aux égouts. Séparer des oxydants forts, des aliments et des aliments pour animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-77-2
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002258
Clé InChI WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7258
ChEBI CHEBI:34323
Nom IUPAC 3,4-dichlorophénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorophenol
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 252°C to 255°C
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 1907693
Synonyme 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Informations sur la solubilité Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%