Learn More
Acide 3,4-dichlorophénoxyacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-D |
| CAS | 588-22-7 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl2 O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Acetic acid, (3,4-dichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(3,4-Dichlorophenoxy)acetic acid, (3,4-Dichlorophenoxy)acetic acid, 3,4-D, 3,4-DA, NSC 39017, NSC 525057 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(3,4-dichlorophénoxy)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.04 |
| Poids de la formule | 219.9694 |