Learn More
éisocyanate de 3,4-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417767 25 g 25g
11407767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16298.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Methyl-labeled diuron was prepared by the reaction of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate with C 'labeled dimethylamine.Substituted urea derivatives were prepared by reacting 3,4-dichlorophenyl isocyanate with amino acids, dipeptides, histamine. The R- and S-isomers and RS-racemate of MBPU were synthesized by allowing equimolar quantities of 3,4-dichlorophenyl- isocyanate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diuron marqué au méthyle a été préparé par la réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényle avec diméthylamine marquée C′″. Les dérivés d’urée substitués ont été préparés par réaction de l’isocyanate de 3,4-dichlorophényl avec des acides aminés, des dipeptides et de l’histamine. On a synthétisé les isomères R et S et le racémate RS du MBPU en permettant des quantités équimolaires d’isocyanate de 3,4-dichlorophényle
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau, des amines, des alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-36-3
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.007
Numéro MDL MFCD00002017
Clé InChI MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
CID PubChem 7607
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (18 mmHg)
Point d’éclair 123°C (253°F)
Odeur Irritating
Quantité 25 g
Numéro UN UN2250
Beilstein 608325
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 97%