Learn More
Chlorure de (3,4-dichlorophényl)méthanesulfonyl, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10514373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10514373 1 g 1g
10064582 250 mg 250mg
10198824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10514373 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00820DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 85952-30-3
Formule moléculaire C7H5Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 259.525
Numéro MDL MFCD01631929
Clé InChI DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methanesulphonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,4-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methyl sulphonyl chloride
CID PubChem 2794622
Nom IUPAC Chlorure de (3,4-dichlorophényl)méthanesulfonyl
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.54
Pourcentage de pureté 90%