Learn More
3,4-Dichlorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10241093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10241093 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10241093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279100050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5807-30-7
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD00004333
Clé InChI ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
CID PubChem 79874
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorophenylacetic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86°C to 90°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3CH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder