Learn More
Acide 3,4-dichlorophénylboronique, TRC
Code produit 30376030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4365555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorophenylboronic Acid
CAS 151169-75-4
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Quantité 5 g
Synonyme B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC Acide (3,4-dichlorophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 190.82
Poids de la formule 189.976