Learn More
Chlorhydrate de 3,4-dichlorophénylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451618
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451618 10 g 10g
11461618 50 g 50g
11471618 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13906.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19763-90-7 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19763-90-7
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Numéro MDL MFCD00012937
Clé InChI WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 3,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,4-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7530, acmc-209f1i, ksc491e2j
CID PubChem 3084323
Nom IUPAC (3,4 -dichlorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼229°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 3703934
Poids de la formule 213.5
Pourcentage de pureté ≥98%