Learn More
3‘,4’-dichloropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483018 25 g 25g
11473018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18740.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6582-42-9 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6582-42-9
Formule moléculaire C9H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 203.06
Numéro MDL MFCD00000554
Clé InChI AJUAASWQUWIMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4'-dichloropropiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl propan-1-one, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-3,4-dichlorophenyl, 1-propanone,1-3,4-dichlorophenyl, enamine_003892, acmc-1b5az, 3,4-dichloro propiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone #
CID PubChem 599598
Nom IUPAC 1-(3,4-dichlorophényl)propan-1-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-Dichloropropiophenone
Point de fusion 44°C to 46°C
Point d’ébullition 136°C to 140°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 203.07
Pourcentage de pureté 98%