Learn More
3',4'-Dichloropropiophénone, TRC
Code produit 30376484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376484 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43627010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-Dichloropropiophenone
CAS 6582-42-9
Formule moléculaire C9 H8 Cl2 O
Quantité 10 g
Synonyme 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 3',4'-Dichloropropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-(3,4-dichlorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 203.065
Poids de la formule 201.995