Learn More
3,4-dichlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348575 5 g 5g
11338575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12031.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5858-17-3 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5858-17-3
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.058
Numéro MDL MFCD00004840
Clé InChI HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
CID PubChem 79964
Nom IUPAC 3,4-dichlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorothiophenol
Densité 1.407
Point d’ébullition 119°C to 120°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.623
Quantité 5 g
Beilstein 2042869
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.07
Pourcentage de pureté 97%