Learn More
3,4-dichlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429662 250 g 250g
11419662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429662 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10763.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-75-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-75-0
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Numéro MDL MFCD00000556
Clé InChI WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, #
CID PubChem 7256
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorotoluene
Point de fusion ∼-15°C
Densité 1.251
Point d’ébullition 200°C to 202°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.547
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1931687
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 98%