Learn More
Acide 3,4-diéthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10246500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246500 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10246500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206170250
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diethoxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
CAS 5409-31-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 167°C to 170°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H14O4
Formule linéaire (C2H5O)2C6H3CO2H
Numéro MDL MFCD00002504
Quantité 25 g
Beilstein 10, 395
Synonyme benzoic acid, 3,4-diethoxy, benzoicacid34diethoxy, 3,4-diethoxy-benzoic acid, acmc-1apyn, ksc271i5p, 3,4-bis ethyloxy benzoic acid, 3,4-diethoxybenzoic acid
Clé InChI VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OCC
Nom IUPAC Acide 3,4-diéthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
CID PubChem 79417
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Diethoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement