Learn More
3,4-Diéthylpyrrole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Diethylpyrrole |
| CAS | 16200-52-5 |
| Formule moléculaire | C8H13N |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H13N/c1-3-7-5-9-6-8(7)4-2/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC1=CNC=C1CC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.19 |
| Poids de la formule | 123.1048 |