Learn More
3,4-Difluoro-1-nitrobenzène, TRC
Code produit 30380425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380425 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD445585500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene
CAS 369-34-6
Formule moléculaire C6H3F2NO2
Quantité 500 g
Synonyme 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 159.09
Poids de la formule 159.0132