Learn More
3,4-Difluoro-1-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene |
| CAS | 369-34-6 |
| Formule moléculaire | C6H3F2NO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| Nom IUPAC | 1,2-difluoro-4-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.09 |
| Poids de la formule | 159.0132 |