Learn More
Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15433397
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15433397
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26119.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875664-52-1
Formule moléculaire C8H6F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.13
Numéro MDL MFCD03428593
Clé InChI BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-difluoro-o-anisic acid, pubchem10427, 3,4-difluoro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,3,4-difluoro-2-methoxy, 3,4-difluoro-2-methoxybenzoicacid98+%, 3,4-bis fluoranyl-2-methoxy-benzoic acid
CID PubChem 24721619
Nom IUPAC Acide 3,4-difluoro-2-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(F)=C1F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Point de fusion 137°C to 139°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.13
Pourcentage de pureté 97%