Learn More
3,4-difluoro-4’-(4-éthylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15441478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441478 5 g 5g
15431478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55275.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134412-18-3
Formule moléculaire C20H22F2
Poids moléculaire (g/mol) 300.39
Numéro MDL MFCD12828121
Clé InChI TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #
CID PubChem 612308
SMILES CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Point de fusion 68°C to 69°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 4-[4-(4-éthylcyclohexyl)phényle]-1,2-difluorobenzène
Poids de la formule 300.39
Pourcentage de pureté 97%