Learn More
Acide 3,4-difluorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluorobenzoic acid |
| CAS | 455-86-7 |
| Formule moléculaire | C7 H4 F2 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| Nom IUPAC | acide 3,4-difluorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.1 |
| Poids de la formule | 158.0179 |