Learn More
Acide 3,4-difluorobenzoïque, TRC
Code produit 30376804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376804 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4454805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzoic acid
CAS 455-86-7
Formule moléculaire C7 H4 F2 O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686
Formule InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
Nom IUPAC acide 3,4-difluorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 158.1
Poids de la formule 158.0179