Learn More
3’,4’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3',4'-Difluoroacetophenone |
| Point de fusion | 19°C to 20°C |
| Densité | 1.246 |
| Point d’ébullition | 94°C to 95°C (13 mmHg) |
| Point d’éclair | 75°C (167°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.4916 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2206856 |
| Poids de la formule | 156.13 |
| Afficher plus |