Learn More
3,4-Difluoroaniline, +98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11407856
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407856 5 g 5g
11417856 25 g 25g
11427856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11407856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13999.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3863-11-4
Numéro MDL MFCD00007761
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoroaniline
Point de fusion 20°C to 22°C
Densité 1.302
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C4H10N2O2
Indice de réfraction 1.513
Quantité 5 g
Numéro UN UN2941
Beilstein 971235
Synonyme 4-hydroxybutyric acid hydrazide, 4-hydroxybutanohydrazide, butanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, 4-???butan-1-ol, acmc-1cts6, 4-hydroxybutanoyl hydrazine, 4-hydroxybutanoic acid hydrazide, butanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide
Clé InChI WOXQFPPKZBOSTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)NN)CO
Nom IUPAC 4-hydroxybutanéhydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
CID PubChem 220659
Poids de la formule 129.11
Pourcentage de pureté ≥98%