Learn More
3,4-Difluoroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluoroaniline |
| CAS | 3863-11-4 |
| Formule moléculaire | C6H5F2N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,4-Difluorobenzenamine, 3,4-Difluorophenylamine, 4,5-Difluoroaniline, NSC 10296 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | FC(C=C(N)C=C1)=C1F |
| Nom IUPAC | 3,4-difluoroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.11 |
| Poids de la formule | 129.04 |