Learn More
3,4-Difluoroanisole, 98%
Code produit 11434084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434084 25 g 25g
11424084 5 g 5g
11444084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12474.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 115144-40-6 | C7H6F2O | 144,121 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115144-40-6
Formule moléculaire C7H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.121
Numéro MDL MFCD00010730
Clé InChI DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
CID PubChem 568250
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluoroanisole
Densité 1.214
Point d’éclair 55°C (131°F)
Indice de réfraction 1.468
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 6717610
Poids de la formule 144.12
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement