Learn More
3,4-Difluoroanisole, 98%
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluoroanisole |
| Densité | 1.214 |
| Point d’éclair | 55°C (131°F) |
| Indice de réfraction | 1.468 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 6717610 |
| Poids de la formule | 144.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement