Learn More
3,4-difluoroanisole, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10266240
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Nom chimique ou matériau 3, 4-Difluoroanisole
Note relative au nom 98+%
CAS 115144-40-6
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.2300g/mL
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6F2O
Formule linéaire F2C6H3OCH3
Indice de réfraction 1.4675 to 1.4695
Numéro MDL MFCD00010730
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.23
Synonyme 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
Clé InChI DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 144.12
CID PubChem 568250
Poids de la formule 144.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Difluoroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.