Learn More
3,4-Difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Code produit 10293712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10293712 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10293712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB05941DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 145758-05-0
Densité 1.586g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H3ClF2O2S
Formule linéaire F2C6H3SO2Cl
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluorophenyl chlorosulfone, 3,4-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,4-difluorobenzene sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem1958, acmc-1byq8
Clé InChI FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)F
Nom IUPAC 3,4-difluorobenzenesulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 212.595
CID PubChem 2736913
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 97%