Learn More
Acide 3,4-difluorobenzèneboronique pinacol ester, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15426936
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426936 250 mg 250mg
15448618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62022.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 754226-39-6
Formule moléculaire C12H15BF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.057
Clé InChI VJTCPZZOSKBSCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-209oye, 3,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 3,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3,4-difluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 53429043
Nom IUPAC 2-(3,4-difluorophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide