Learn More
Chlorure de 3,4-difluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride |
| Densité | 1.586 |
| Point d’ébullition | 105°C (15 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.514 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 4802506 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 212.6 |
| Pourcentage de pureté | 97% |