Learn More
3,4-difluorobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11464374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464374 25 g -
11454374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13067.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85118-07-6
Formule moléculaire C13H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 218.203
Numéro MDL MFCD00009892
Clé InChI ZJTYHSBOZAQQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorobenzophenone, 3,4-difluorophenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-difluorophenyl phenyl, 3,4-difluoro-phenyl-phenyl-methanone, 3,4-difluorophenyl phenyl ketone, fr bf dvr, pubchem4220, acmc-209q4q, timtec-bb sbb016583
CID PubChem 569908
Nom IUPAC (3,4-Difluorophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzophenone
Point de fusion 55°C to 57°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 7808356
Poids de la formule 218.2
Pourcentage de pureté 98%