Learn More
3,4-Difluorobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421107 5 g 5g
11411107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24096.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32137-19-2 | Molecular Formula: C7H3F5 | Molecular Weight: 182.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32137-19-2
Formule moléculaire C7H3F5
Poids moléculaire (g/mol) 182.09
Numéro MDL MFCD00077510
Clé InChI MVCGQTYWLZSKSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorobenzotrifluoride, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3,4-pentafluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl, pubchem1651, ksc497k4r, 1,2-difluoro-4-trifluoromethyl benzene #
CID PubChem 602797
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzotrifluoride
Point d’ébullition 103°C to 104°C
Indice de réfraction 1.3915
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1950149
Poids de la formule 182.1
Pourcentage de pureté 97%