Learn More
chlorure de 3,4-difluorobenzyle, 98 %
Code produit 11494267
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494267 10 g 10g
11484267 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20367.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698-80-6
Formule moléculaire C7H5ClF2
Poids moléculaire (g/mol) 162.56
Numéro MDL MFCD00236218
Clé InChI VTGRVYJPIVZZGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorobenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylchloride, benzene, 4-chloromethyl-1,2-difluoro, 1-chloromethyl-3,4-difluorobenzene, alpha-chloro-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem7357, 4-chloromethyl-1,2-difluoro-benzene
CID PubChem 2736954
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-1,2-difluorobenzène
SMILES FC1=CC=C(CCl)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzyl chloride
Point d’ébullition 27°C to 29°C (0.4 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN1760
Poids de la formule 162.57
Pourcentage de pureté 98%