Learn More
3,4-difluorobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11418377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418377 5 g 5g
11408377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18448.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72235-53-1
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.137
Numéro MDL MFCD00010145
Clé InChI PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
CID PubChem 123572
Nom IUPAC (3,4-difluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzylamine
Densité 1.21
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.493
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 6643539
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 98%