Learn More
Bromure de 3,4-difluorobenzylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495325 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15495325 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58167.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 3,4-difluorobenzylzinc est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker à 4 °C. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Conserver sous le sèche-linge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-34-0
Densité 0.98
Formule moléculaire C7H5BrF2Zn
Numéro MDL MFCD01311420
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme zinc 2+ ion 3,4-difluorophenyl methanide bromide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI NXKQWSPHMLPJIC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC(=C(C=C1)F)F.[Zn+2].[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 272.398
CID PubChem 57371133
Poids de la formule 272.4