Learn More
3,4-difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10113364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10113364 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10113364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01786EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Difluorophenol
CAS 2713-33-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H4F2O
Formule linéaire F2(C6H3)OH
Numéro MDL MFCD00010315
Quantité 25 g
Synonyme phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
Clé InChI BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(F)C(F)=C1
Nom IUPAC 3,4-difluorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 130.09
CID PubChem 75927
Poids de la formule 130.09
Pourcentage de pureté 97%