Learn More
Acide 3,4-difluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407917 5 g 5g
11497907 1 g -
11389529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11407917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16584.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 658-93-5 | Molecular Formula: C8H6F2O2 | Molecular Weight: 172.131 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 658-93-5
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD00010002
Clé InChI YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
CID PubChem 69571
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-difluorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorophenylacetic acid
Point de fusion 48°C to 50°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2577768
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 98%