Learn More
Hydrate de 3,4-difluorophénylglyoxal, 98 %, base de poids sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349136 5 g 5g
11339136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20271.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79784-34-2 | C8H4F2O2 | 170.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79784-34-2
Formule moléculaire C8H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Numéro MDL MFCD01733155
Clé InChI VZRYIZGMQICGSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12210, 3,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, 3,4-difluorophenylglyoxalhydrate, benzeneacetaldehyde,3,4-difluoro-a-oxo, 2-3,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
CID PubChem 2782289
Nom IUPAC 2-(3,4-difluorophényl)-2-oxoacétaldéhyde ; hydrate
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Point de fusion 85°C to 90°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 5 g
Beilstein 2574671
Poids de la formule 170.12 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%