Learn More
Bromure de 3,4-difluorophénylmagnésium, 0,50 M dans le 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de 3,4-difluorophénylmagnésium, 0,50 M dans le 2-MeTHF est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Difluorophenylmagnesium bromide |
| CAS | 90897-92-0 |
| Formule moléculaire | C6H3BrF2Mg |
| Numéro MDL | MFCD00672004 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
| Synonyme | 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl magnesium, 3,4-difluorophenyl magnesium bromide, c6h3brf2m, wzhavygmkgpnfn-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3,4-difluorophenyl, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Clé InChI | WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |