Learn More
3’,4’-difluoropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17257.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-Difluoropropiophenone
CAS 23384-72-7
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1.8 mmHg)
Formule moléculaire C9H8F2O
Indice de réfraction 1.488
Numéro MDL MFCD00015505
Quantité 5 g
Beilstein 2088650
Synonyme 1-3,4-difluorophenyl propan-1-one, 3',4'-difluoropropiophenone, 3,4-difluoropropiophenone, propiophenone, 3',4'-difluoro, 1-propanone, 1-3,4-difluorophenyl, acmc-1cgp0, ksc551g8r, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone #
Clé InChI FSZOBSMJJFHVCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Nom IUPAC 1-(3,4-difluorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
CID PubChem 520050
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 97%