Learn More
3,4-Dihydro-2 H-1,4-benzothiazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457538 5 g 5g
15447538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61045.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3080-99-7 | C8H9NS | 151.23 g/mol
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3080-99-7
Formule moléculaire C8H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 151.23
Numéro MDL MFCD04038593
Clé InChI YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro
CID PubChem 151064
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.23
Pourcentage de pureté 97%